Learn More
Cytiva KOLONNE ROEHRCHEN HISCALE 16 - 20 20
Artikelnummer. 11932795 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
11932795 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11932795 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28966646
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 CHF
    555.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 30.00 CHF
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Innenglasrohr, äußeres Schutzrohr und Röhrchenhalter
Säulenröhrchen bestehen aus dem inneren Glasröhrchen, dem Schutzrohr und dem Röhrchenhalter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 200 mm
pH 2 bis 13
Menge Je 1
Temperatur 4°bis 40 °C
Volumen (metrisch) 16 bis 20 ml
Material Borosilikatglas, EPDM, POM, Polyamid, Polycarbonat
Produkttyp Säulenschlauch-Einheit