Learn More
OHAUS™ Säulenhalterungen
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Typ:
CS D52xx
SST D52xx
Gewicht (metrisch):
2,300 kg
4,100 kg
6,200 kg
Packungsgröße:
1 Einheit
Beschreibung
- Zur Verwendung mit einer Basis
Spezifikation
Spezifikation
| Sprachen | Chinesisch, Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX) |
| Größe | 35 cm |
| Gewicht (metrisch) | 2,300 kg |
| Produktlinie | Säulen-Kit |
| Typ | CS D52xx |