Learn More
Cytiva Adapter für XK-Säulen
Artikelnummer. 11340352 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
XK leere Säule, 16 mm Durchmesser
XK leere Säule, 26 mm Durchmesser
XK leere Säule, 50 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11340352 XK leere Säule, 50 mm Durchmesser 1 Stück
11320352 XK leere Säule, 16 mm Durchmesser 1 Stück
11330352 XK leere Säule, 26 mm Durchmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11340352 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28989880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 CHF
    568.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 22.00 CHF
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der bewegliche Adapter sorgt für einen gleichmäßigen Fluss, der die Integrität des gepackten Betts während HPLC-Operationen gewährleistet. Der Cytiva Adapter für XK-Säulen ist eine zusammengebaute Einheit, die aus einer Kappe am oberen Ende, einem Kolben und einem Einstellknopf besteht. Erhältlich für XK-Säulen mit einem Durchmesser von 16, 26 und 50 mm.
Die leeren XK-Säulen sind für die Flüssigkeitschromatographie bei niedrigem bis mittlerem Druck ausgelegt. Sie sind benutzerfreundlich, robust und bieten reproduzierbare Packungen und verfügen über Anschlüsse für den direkten Anschluss an ÄKTA™ Konstruktionsinstrumente oder andere HPLC-Systeme. XK-Säulen werden mit einem beweglichen Adapter geliefert.
  • Die Kolbenbauweise gewährleistet eine homogene Pufferverteilung und eine reproduzierbare Packung
  • QuickLock Der Mechanismus der Adapterwelle ermöglicht ein einfaches Handling und eine problemlose Reinigung der Säule.
  • Die obere Adapterkappe passt direkt in das Säulenendstück
  • Der Kolben trägt den Netzring und das Haltegitter für das mittlere Bett
  • Ein Einstellknopf dichtet den Adapter an der Säulenwand ab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigchromatographie bei niedrigem bis mittlerem Druck
Zur Verwendung mit (Geräte) XK leere Säule, 50 mm Durchmesser
Enthält Kolben, obere Endkappe, Einstellknopf
Menge 1/Packung