Learn More
Thermo Scientific™ Columbia CNA Agar/Brilliance GBS-Agar-Doppelplatte
Artikelnummer. 15852437
Click to view available options
Füllvolumen:
17 mL
Herstellungsort:
Deutschland
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15852437
Marke: Thermo Scientific™ PB5260E
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vereinfachtes Screening von GBS sowie Staphylokokken und Streptokokken mit Ergebnissen innerhalb von 24 Stunden.
Thermo Scientific™ Columbia CNA Agar/Brilliance™ GBS-Agar-Doppelplatten vereinfachen das Screening von Vaginalabstrichen im unteren Vaginalbereich (LVS), Vaginalabstrichen im oberen Vaginalbereich (HVS) sowie vaginalen oder rektovaginalen Proben für Gruppe-B-Streptokokken (GBS). Der Einsatz von Brilliance GBS-Agar beseitigt die Notwendigkeit der Voranreicherung und ermöglicht in Kombination mit Columbia CNA-Agar den Nachweis von Staphylokokken, Streptokokken und GBS innerhalb von 24 Stunden. Rationalisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe, und erzielen Sie einen höheren Durchsatz, indem Sie Platz und Zeit bei der automatisierten Probenverarbeitung sowie beim Spateln und beim Ausstreichen der Instrumente sparen.
Erhalten Sie ein vollständiges klinisches Bild von GBS, Staphylokokken und Streptokokken mit einer einzigen Columbia CNA Agar/Brilliance GBS-Agar-Doppelplatte. Die einstufige Impfung und die aerobe Inkubation vereinfachen die Arbeitsabläufe bei Screening-Programmen.
  • Ausgezeichnete Empfindlichkeit und Spezifität: Nachweis von GBS ohne Anreicherung direkt aus Patientenproben
  • Schnelle Ergebnisse: Nachweis von Staphylokokkus, Streptokokkus und GBS innerhalb von 24 Stunden
  • Gesteigerter Durchsatz: Weniger Platten pro Probe ermöglichen einen höheren Durchsatz bei automatisierten Beprobungsverfahren.
  • Sehr gute Lesbarkeit: Magentafarbene GBS-Kolonien und blaue oder dunkelviolette Nicht-GBS-Kolonien auf dem durchsichtigen Medium ermöglichen einfach auszuwertende Ergebnisse.
  • Vielseitig: Nachweisbarkeit nicht-hämolytischer GBS-Stämme
Brilliance GBS-Agar ist ein leicht lesbares chromogenes Screening-Medium, das für das Wachstum von GBS optimiert ist. Die Inhibigen™ Technologie macht Brilliance GBS-Agar zu einem hochselektiven, zuverlässigen Medium, bei dem antimikrobielle Komponenten das Wachstum von Nicht-GBS-Organismen unterdrücken. Keine Notwendigkeit mehr zur Voranreicherung oder Reinkubation: Einfach die Probe auf die Platte streifen, inkubieren – und nach 24 Stunden sehen Sie das Ergebnis. Brilliance GBS-Agar spart im Vergleich zu herkömmlichen Medien bis zu 72 Stunden und, im Vergleich zu anderen chromogenen Medien, bis zu 48 Stunden Zeit.
Brilliance GBS-Agar enthält zwei Chromogene. Ein Chromogen führt aufgrund der Phosphataseaktivität in GBS zu einer Magentafärbung. Damit das Medium die GBS genauer abgrenzen kann, enthält es ein zweites Chromogen. Nicht-GBS werden entweder inhibiert oder wachsen als blaue oder violette Kolonien. Komponenten mit antimikrobieller Breitbandwirkung unterdrücken das Wachstum von Streptokokken der Gruppen A und C. Zudem sind Komponenten enthalten, die das Wachstum von Enterobakterien, Staphylokokken, Enterokokken und anderen Streptokokken der Gruppe D inhibieren. Antimykotika stoppen die Hefenbildung. Darüber hinaus arbeitet Brilliance GBS-Agar mit der Inhibigen Technologie für die gezielte Hemmung von Enterokokken und Gruppe-D-Streptokokken, wodurch eine hohe Empfindlichkeit und Spezifität und eine signifikante Verringerung des Wachstums der Hintergrund-Flora sichergestellt werden.
Durch Kombination dieses Agars mit herkömmlichen Medien wie Columbia CNA-Agar können auch Staphylokokken und Streptokokken erkannt werden.
Bislang handelte es sich bei der Basis für Blutagar entweder um ein Caseinhydrolysat oder ein Fleischextrakt-Medium. Der Vorteil der ersten Option liegt in der zügigen Entwicklung großer Kolonien, während die zweite Option klar definierte Hämolysen und eine gute Differenzierung der Kolonien ermöglicht. Columbia CNA-Agar verbindet diese beiden Medienarten und ermöglicht so ein verbessertes Allround-Leistungsverhalten.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Verkehrsrot, undurchsichtig und perlweiß, durchsichtig
Beschreibung Columbia CNA-Agar/Brilliance GBS-Agar
Format 90 mm-Doppelplatte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agarplatten
Füllvolumen 17 mL
Füllgewicht 17 ml
Verpackungsart Folienverpackt – Einzellage
Menge 10/Packung
Wie bei allen chromogenen Medien kann es bei Organismen mit atypischen Enzymmustern allerdings anomale Reaktionen auf Brilliance GBS-Agar geben. Proben, die Fäkalienmaterial oder Blut enthalten, können eine lokale Verfärbung im Medium verursachen. Diese Verfärbung darf nicht mit einer echten chromogenen Reaktion verwechselt werden, bei der farbige Kolonien sichtbar sind.