Learn More
Thermo Scientific™ Abklatschplatte mit Columbia-Agar mit Schafblut
Click to view available options
Beschreibung:
Abklatschplatte mit Columbia-Agar mit Schafblut
Menge:
10/Pckg.
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Zählen Sie Staphylokokken und Streptokokken auf Oberflächen mit Thermo Scientific™ Columbia-Agar mit Schafblut. Das Selektivmedium auf der Abklatschplatte enthält Blut zur schnellen Produktion großer Kolonien für eine gute Gesamtleistung, eine einfache Identifizierung von Organismen und eine gute Differenzierung.
Der kuppelförmige Boden der Thermo Scientific Abklatschplatten verhindert, dass Agar herausfällt. Die GripFit™ Technologie erleichtert die Handhabung der Platten. Der Deckel kann während der Handhabung nicht verrutschen, während der Umgebungsüberwachung aber leicht entfernt werden. Die gitterförmige innere Schicht der Platte ermöglicht die einfache Berechnung der koloniebildenden Einheiten (KBE) aus Oberflächentests. So kann das Labor melden, ob die Konzentration der Kontaminanten innerhalb der vordefinierten, akzeptablen Grenzen liegt. Das leichtere Stapeln sorgt für mehr Stabilität bei Handhabung und Transport, und die Belüftung wird reduziert, damit die Platten nicht austrocknen.
Unsere Abklatschplatten werden mit einem speziellen, automatisierten Verfahren hergestellt, um eine glatte, gleichmäßig verteilte Agarschicht auf jeder Platte zu gewährleisten. Zur Probenahme wird die kuppelförmige Fläche des Agar sanft auf der zu beprobenden Oberfläche ausgerollt. Wenn krankheits- und infektionserregende Mikroorganismen vorhanden sind, wachsen diese zu einfach sichtbaren Kolonien auf der Oberfläche des Agars. Dies ist eine zuverlässige und effektive Methode zur Bestimmung der mikrobiellen Reinheit von Oberflächenbereichen und hilft bei der Kontrolle unsichtbarer Gefahren, die mit mikrobieller Kontamination im Zusammenhang stehen. Wachstum ist innerhalb von drei Tagen bei Bakterien und innerhalb von fünf Tagen bei Pilzen klar sichtbar.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnissebenötigen , auf die Ihr Labor zählt.
Unsere Abklatschplatten werden mit einem speziellen, automatisierten Verfahren hergestellt, um eine glatte, gleichmäßig verteilte Agarschicht auf jeder Platte zu gewährleisten. Zur Probenahme wird die kuppelförmige Fläche des Agar sanft auf der zu beprobenden Oberfläche ausgerollt. Wenn krankheits- und infektionserregende Mikroorganismen vorhanden sind, wachsen diese zu einfach sichtbaren Kolonien auf der Oberfläche des Agars. Dies ist eine zuverlässige und effektive Methode zur Bestimmung der mikrobiellen Reinheit von Oberflächenbereichen und hilft bei der Kontrolle unsichtbarer Gefahren, die mit mikrobieller Kontamination im Zusammenhang stehen. Wachstum ist innerhalb von drei Tagen bei Bakterien und innerhalb von fünf Tagen bei Pilzen klar sichtbar.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnissebenötigen , auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | karminrot, lichtundurchlässig |
| Inhalt und Lagerung | 6°bis 12 °C |
| Beschreibung | Abklatschplatte mit Columbia-Agar mit Schafblut |
| Format | 55 mm-Kontaktplatte |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 13.5 g ± 5 % |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
| Menge | 10/Pckg. |