missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Columbia-Agar mit Schafblut/Schokoladen-Agar mit Schafblut, Doppelplatte

Artikelnummer. 15803237
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15803237

Marke: Thermo Scientific™ PB5250E

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Isolieren und kultivieren Sie anspruchsvolle und nicht anspruchsvolle Mikroorganismen aus verschiedenen Proben mithilfe des Columbia-Agars auf dieser praktischen Doppelplatte.

Isolieren und kultivieren Sie anspruchsvolle und nicht anspruchsvolle Mikroorganismen aus verschiedenen Proben mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Doppelplatte mit Columbia-Agar mit Schafblut/Schokoladen-Agar mit Schafblut, einer einzelnen Doppelplatte, die zwei verschiedene Nährmedien enthält.

Lesen Sie mehr Ergebnisse an einer einzigen Patientenprobe ab, erhalten Sie mehr diagnostische Details zu pathogenen Organismen und sparen Sie Platz im Inkubator – all das mit einer zweigeteilten Platte mit zwei häufig verwendeten mikrobiologischen Medien.

Der Columbia-Agar mit Schafblut auf der einen Seite der Platte enthält 5 % Schafblut zur Förderung des Wachstums anspruchsvoller Organismen mit deutlich sichtbaren Hämolyseformen für Staphylokokken und Streptokokken und dem typischen Wachstumsmuster von S. pneumoniae (zentral abgeflachte Morphologie – „Nabelbildung“).

Der Schokoladen-Agar mit Schafblut auf der anderen Seite der Platte ist ein sehr nährstoffreiches Medium für die Isolierung und Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen wie Neisseria und Haemophilus spp. Durch die Anwesenheit von Stärke wird sichergestellt, dass die von Neisseria erzeugten toxischen Metabolite absorbiert werden; Phosphatpuffer sind enthalten, um Veränderungen des pH-Werts aufgrund der Aminproduktion zu verhindern, die das Überleben des Organismus beeinträchtigen würde.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Karminrot, opak/rehbraun
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung Columbia-Agar mit Schafblut/Schokoladen-Agar mit Schafblut, Doppelplatte
Format Doppelplatte
Güte Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agarplatten
Füllgewicht 17 g ± 5 %
Zusammensetzung Wesel, Deutschland
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10 pro Packung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt