missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Colterol-d9 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30354216
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30354216 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30354216 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC21585310MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C12 D9 H10 N O3 . H Cl
Molekulargewicht (g/mol) 270.801
Synonym 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,2-benzenediol-d9 Hydrochloride, (+/-)-alpha-[(tert-Butylamino)methyl]-3,4-dihydroxy-benzyl Alcohol-d9 Hydrochloride, (+/-)-N-t-Butylnoradrenaline-d9, (+/-)-tert-Butyl Noradrenaline-d9 Hydrochloride, dl-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-tert-butylaminoethanol-d9 Hydrochloride, dl-N-tert-Butylnorepinephrine-d9 Hydrochloride
IUPAC-Name 4-[2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl]benzene-1,2-diol;hydrochloride
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Colterol-d9 Hydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H19NO3.ClH/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
Formelmasse 270.17
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.