Beschreibung
- Flexible Silikonringe zur einfachen Kennzeichnung und Beschriftung von Pipetten und Dosierern
- 19 mm Innendurchmesser, ideale Passform für Eppendorf Einkanalpipetten bis 1 ml (unterer Teil)
- Vermeiden Sie Fehler durch Pipettenverwechslung und bringen Sie Farbe und Freude in Ihr Labor (12 leuchtende Farben).
- Autoklavierbar und geeignet für UV- oder H₂O₂-Sterilisation sowie umfassend für den Laboreinsatz getestet
- ColorTag-Ringe haben die Eppendorf Das Logo ist innen eingeprägt, um das Original leicht wiederzuerkennen.
- Umweltfreundliche, wiederverschließbare Verpackung aus 100 % Papier
- Die vielseitigen ColorTag-Markierungsringe lassen sich einfach an jedem beliebigen Ort befestigen. Eppendorf Pipetten und viele andere Instrumente zur Flüssigkeitshandhabung sowie andere Laborgeräte ermöglichen eine farbcodierte Identifizierung auch aus der Ferne.
- Personalisieren Sie sie mit Stiften für individuelle Beschriftungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Hellblau |
| Zur Verwendung mit | Pipetten |
| Material | Silikon |
| Typ | Einkanaliger Pipettenadapter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Einkanalpipetten bis zu 1 ml |
| Menge | 10 Pk. |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 19 mm |