Learn More
Lovibond™ Kolorimeterzubehör für AF710-3 Tintometer
Marke: Lovibond™ 122340
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit Lovibond-Kolorimeter (09-053-362).
Zubehör:
- Probenröhrchen: Paar Glasprobenröhrchen gemäß AOCS-Anforderungen
- Wolfram-Halogenlampe: 12V 20w
- Auffangschale: Zur Verwendung mit Lovibond-Kolorimeter (09-053-366).
- Porzellan-Weißreferenz: für AOCS; Maße 85 x 170 mm
Spezifikation
Wolfram-Halogenlampe | |
Lovibond AF710-3 Tintometer |