Learn More
Fisherbrand™ Beschriftungsband
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.15880kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17877271
  • 11.35 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
  • Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
  • Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
  • Beständig gegen Temperaturen von -23 C bis +121 C (-10 F bis +250 F)
  • Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
  • Haften an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
  • Sauber und einfach entfernbar
  • Bänder werden ohne Spender geliefert
  • Kerngröße beträgt 1 Zoll
Spezifikation
Spezifikation
Hellgrün
Papier
Wasserfest, öl- und säurebeständig
-10 bis 250 °F
14 yds. x 0,5 in.
13 m
13 mm
Klebeband
Farbiges Etikettenklebeband
6/Packung
-23°bis +121 °C
14 yd.
0,5 in.