Learn More
Fisherbrand™ Beschriftungsband
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.15880kg
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
- Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
- Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
- Beständig gegen Temperaturen von -23 C bis +121 C (-10 F bis +250 F)
- Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
- Haften an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
- Sauber und einfach entfernbar
- Bänder werden ohne Spender geliefert
- Kerngröße beträgt 1 Zoll
Spezifikation
Kupfer | |
Papier | |
Wasserfest, öl- und säurebeständig | |
-10 bis 250 °F | |
14 yds. x 0,5 in. | |
13 m | |
13 mm |
Klebeband | |
Farbiges Etikettenklebeband | |
6/Packung | |
-23°bis +121 °C | |
14 yd. | |
0,5 in. |