Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Box für Mikroskopobjektträger
In den langlebigen Kästen aus ABS-Kunststoff lassen sich 25 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 25 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung.
Marke:  Fisherbrand™
7.84 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.09900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11731476
  • 12.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
In den langlebigen Kästen aus ABS-Kunststoff lassen sich 25 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 25 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung.
  • Die gegossene starren Boxen halten Objektträger sicher in den Aufnahmeschlitzen
  • Sowohl die Auskleidung als auch die Schlitze sind so nummeriert, dass sie dem Bestandverzeichnis entsprechen
  • Mit Kork- oder Schaumstoffauskleidung erhältlich
  • Die fest sitzende Abdeckung lässt sich leicht schließen und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Objektträger
  • Stapelbar
Spezifikation
Spezifikation
Objektträger-Lagerungskasten
Fest sitzender Deckel
25 (25 x 75 mm oder 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger)
Standard 25 x 75 mm- oder 1 x 3 in.-Mikroskopobjektträger
35 mm
5,55 in.
141 mm
ABS
Stapelbar
3 in.
75 mm
25
Weiß
141 x 88 x 35 mm
1,37 in.
Objektträger-Bestandsverzeichnis
1 in.
25 mm
Rechteckig
3,46 in.
88 mm
Schaumstoff