Learn More
Primäre Färbelösung, Gelb
BIOPHARMA
Catalog Number 11845853
Click to view available options
Menge:
100 ml
Dient zum Kalibrieren, Steuern, Qualifizieren und Validieren von Farbmessgeräten. Primäre Farblösung, Gelb, EP-Gütegrad, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige kolorimetrische Lösung, die in hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen präsentiert wird. Wird mit Eisenchlorid laut EU hergestellt. Ph. Kapitel 2.
Diese Primärfarbenlösung ist ein gebrauchsfertiger Farbstandard, der in hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen zur Verwendung als Kalibrier- und/oder Qualitätskontrollstandard herangezogen wird. Sie wird mit Eisen(III)-chlorid, Salzsäure und Wasser zubereitet.
  • Hergestellt gemäß den Richtlinien von Kapitel 2 des Europäischen Arzneibuchs mit einem ISO 17025-konformen Kalibrierzertifikat.
  • Gravimetrisch auf Gewichts-/Gewichtsbasis mit OIML Traceable-Gewichten hergestellt
  • Die Konzentration wird mit einem hochgradig leistungsstarken Spektrophotometer überprüft, das mit ISO Guide 34-konformen spektrophotometrischen Standards kalibriert wurde.
  • Die Primärfarblösungen lassen sich in präzisen Verhältnissen zu den Standardfarblösungen kombinieren.
Chemischer Name oder Material Eisen-(III)-Chlorid
Beschreibung Europäische Arzneibuch Primärfarblösung
CAS 7705-08-0
Menge 100 ml
Farbe Gelb
Summenformel Cl3Fe
MDL-Nummer MFCD00011005
InChI-Schlüssel RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
IUPAC-Name iron(3+) trichloride
Molekulargewicht (g/mol) 162.20
Formelmasse 162.20 g/mol
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Eisen (III)-Chlorid, Salzsäure und Wasser
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PRIMARY YELLOW SOLUTION
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: iron trichloride, hydrochloric acid 37%