Learn More
Lovibond™ Testkits für Farbmessungen
Lovibond™ AF325 ist ein Testkit für die visuelle Farbkorrektur von Platin-Kobalt-/Hazen-/APHA-Farben über den Bereich von 10 bis 250 mg Pt/l.
Marke: Lovibond™ 433250
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Wird in der Regel für leicht gefärbte Flüssigkeiten wie Grundwasser und Chemikalien verwendet
- Die Farbe wird bestimmt, indem eine Probensäule in einem Nessler Zylinder mit vorkalibrierten Farbglasstandards visuell aufeinander abgestimmt wird, die farbstabil sind und nicht durch UV-Licht oder extreme Umweltbedingungen beeinträchtigt werden
- Da die Probenfarben relativ ungesättigt sind, enthält das Kit einen Nessleriser-Komparator mit langer Weglänge, um eine höhere Messempfindlichkeit und -genauigkeit zu erzielen
Spezifikation
ASTM D1209 | |
Anwendungen: Biere, Malze und Karamelle, Lebensmittel und Getränke, Haushaltsprodukte, Medizin und Klinik, Petroleumöle und -wachse, Speiseöle und -fette, Zuckerlösungen, Sirup und Honig, Pharmazeutika und Kosmetika, Textilien, Lacke, Kunststoffe, Chemikalien, Schwimmbäder und Spas, Wasser und Abwasser | |
Gehäuse AF325 |
Farbmess-Testkit | |
113 mm Nessleriser 2150, Tageslichteinheit 2000, Stativ, zwei AF306/P, Pt-Co/Hazen Disc NSH, Pt-Co/Hazen Disc NSB und Nessleriser-Ständer |