Learn More
Lovibond™ Testkits für Farbmessungen
Der Lovibond™ AF327 ist ein Spezialkit für die visuelle Farbkorrektur von Platin-Kobalt-/Hazen-/APHA-Farben über den Bereich von 0 bis 70 mg Pt/l.
Marke: Lovibond™ 433270
Additional Details : Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
- Ermöglicht dem Anwender die Einhaltung der Schichttiefenvorgaben gemäß ASTM D 1209, die ein Farbvergleichssystem vorgeben, bei dem eine Probensäule von 100 ml mit einer Länge von 275 bis 295 mm mit Platin-Kobalt-Lösungen abgeglichen wird
- Wird in der Regel für hellgelbe Flüssigkeiten wie Wasser, Öle und Chemikalien verwendet
- Die Farbe wird bestimmt, indem eine Probensäule in einem Nessler Zylinder mit vorkalibrierten Farbglasstandards visuell aufeinander abgestimmt wird, die farbstabil sind und nicht durch UV-Licht oder extreme Umweltbedingungen beeinträchtigt werden
- Da die Probenfarben relativ ungesättigt sind, enthält das Kit einen Nessleriser-Komparator mit langer Weglänge, um eine höhere Messempfindlichkeit und -genauigkeit zu erzielen
Spezifikation
ASTM D 1209 | |
Anwendungen: Biere, Malze und Karamelle, Lebensmittel und Getränke, Haushaltsprodukte, Medizin und Klinik, Petroleumöle und -wachse, Speiseöle und -fette, Zuckerlösungen, Sirup und Honig, Pharmazeutika und Kosmetika, Textilien, Lacke, Kunststoffe, Chemikalien, Schwimmbäder und Spas, Wasser und Abwasser | |
288 mm |
Farbmess-Testkit | |
Gehäuse AF327 |