Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche, farbkodiert
Bietet Lösungen für Schläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Anwendungen in der Automobil- und Industriebranche. Fisherbrand™ farbcodierte Silikon-Vakuumschläuche sind auch für Niedrigdruck-Solaranlagen nützlich, bei denen Schläuche verwendet werden, um Wasser durch die Solarsysteme zu leiten.
Marke: Fisherbrand™
15.39 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.48500kg
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Sicher für die Verwendung in Lebensmitteln
- Für Arbeiten bei hohen Temperaturen
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Zerbrechen
- Flexibel, geruchlos und ungiftig
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen | |
9.6 mm | |
12.8 mm | |
1.6 mm | |
–60 °C | |
Flexibel | |
250 °C |
Ja | |
Silikon | |
25 m | |
Ideal für schnelle Identifizierung und Heißarbeiten | |
Rot | |
1,5 bar |