Learn More
Shamrock™ Farbcodierte, runde selbstklebende Etiketten
Dieses runde, selbstklebende Etikettenklebeband bietet eine universelle Beschriftungsmöglichkeit mit Kugelschreibern, Bleistiften und Filzstiften zur einfachen Identifizierung.
14.65 CHF - 16.15 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfache Identifikation, Beschriftung |
Etiketten pro Bogen | 1000 |
Form | Rund |
Temperaturbereich (metrisch) | -20 °C bis +121 °C |
Produktcode | Marke | Farbe | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11786945
|
Shamrock™
SDL-75-2 |
Gelb | 19 mm |
16.15 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11726955
|
Shamrock™
SDL-75-6 |
Blau | 19 mm |
14.65 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11736955
|
Shamrock™
SDL-75-7 |
Rosa | 19 mm |
14.65 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11796965
|
Shamrock™
SDL-100-12 |
Lila | 25 mm |
15.60 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11726965
|
Shamrock™
SDL-100-6 |
Blau | 25 mm |
15.60 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11786965
|
Shamrock™
SDL-100-7 |
Rosa | 25 mm |
15.60 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperaturbereich von −20 ° bis +121 °C
- Kann in Autoklaven, Tiefkühlgeräten, Kühlschränken und Öfen verwendet werden
- 1000 Etiketten pro Blatt bereitgestellt
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1000 | |
-20 °C bis +121 °C |
Einfache Identifikation, Beschriftung | |
Rund |