Learn More
Shamrock™ Farbcodiertes Etikettenklebeband
Für den sicheren Einsatz in Autoklaven, Tiefkühlgeräten und Öfen geeignet. Shamrock™ Farbcodiertes Etikettenband lässt sich mit Markern, Kugelschreibern und Filzstiften und sogar mit Bleistiften beschriften.
Marke: Shamrock™ ST-12-3
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperatur -20 bis +121 °C.
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Markierung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Grün | |
Ideal für Universalmarker, Bleistifte und Filzstifte | |
Je 1 | |
12 m |
Abnehmbar | |
Etikettenband | |
Für Autoklaven, Tiefkühlgerät, Kühlgerät und Ofen | |
-20 bis 121 ° °C | |
13 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Shamrock™ Farbcodiertes Etikettenklebeband > Color: green; Dimensions (LxW): 12m x 13mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur