Learn More
Farbcodierte Pufferlösung pH 7, SI Analytics™
Click to view available options
Menge:
250 ml
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
- Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
- Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
- Farbcodiert
Spezifikation
Siedepunkt | 100 °C |
pH | 7 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 250 ml |
Verpackung | Kunststoffflasche |