Learn More
Pufferlösung, pH 4,00, rot, Reagecon™ Artikelnummer.: 11421974
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.80 CHF
    26.96 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 2.84 CHF
    9% Rabatt
Pufferlösung, pH 4,00, rot, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11421974 Alle ansehen Reagecon Produkte
500 ml, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 11421974
Marke: Reagecon 10405CTT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.80 CHF
    26.96 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 2.84 CHF
    9% Rabatt
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Verfahren, NIST Traceable-Zertifikat. Reagecon™ Pufferlösung (pH-Wert 4.00), Rot wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet. Beim Entwickeln diees Kalibrierungs- und Kontrollpuffers wurde ein spezieller Schwerpunkt auf das Gewährleisten seiner Stabilität gelegt. Er ist farbcodiert und wird in Doppelhalsflaschen geliefert.
Aus praktischen Gründen farbkodiert und verpackt
  • Zur einfachen Identifizierung des pH-Werts rot gefärbt
  • Wird in einer Doppelhalsflasche mit integrierter Kalibrierkammer geliefert
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Farbe Rot
pH 4
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Lösungstyp Farbige pH-Puffer
Geruch Merkmal
Verpackung Doppelhalsflasche mit integrierter Kalibrierkammer
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer4C25G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2025 Artikelnummer10405CTT
Chargennummer4C25D1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2025 Artikelnummer10405CTT
Chargennummer4C25C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2025 Artikelnummer10405CTT
Chargennummer4C24K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2025 Artikelnummer10405CTT
Chargennummer4C24G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Artikelnummer10405CTT
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 4,00, rot, Reagecon™ >