Learn More
Farbcodierte pH-Pufferlösung, bei 20° C getestet
Nutzen Sie diese anwenderfreundlichen, farbcodierten pH-Puffer. Reagecon™ Farbcodierte pH-Pufferlösungen werden bei 20 °C getestet, sind zertifiziert und auf NIST rückverfolgbar.
Marke: Reagecon 1100C
Additional Details : Gewicht : 0.99630kg
Description
- Farbige pH-Pufferlösungen
- Geprüft bei 20 °C
- Zertifiziert nach akkreditiertem Prüfverfahren Reagecon’s ISO/IEC 17025
- NIST-rückverfolgbar
- Lieferbar in verschiedenen Packungsgrößen
Specifications
0 °C | |
10 | |
1000 ml |
Blau | |
Flüssig | |
Merkmal |
Safety and Handling
- BUFFER SOLUTION pH 10.00 ± 0.01 @ 20°C
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Hazard Statement
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: boric acid, disodiumsalt