Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Die Invitrogen Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome einschließlich FFPE-Proben geeignet.
Marke:  Invitrogen™ A38612024
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16534311
  • 1068.00 CHF / 24 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit, Lagerung bei -20 °C
• Collibri DNA-Bibliothekreinigungskit, Lagerung bei 4 °C
• Collibri DNA-CD-Indizes, Lagerung bei -20 °C
Kit
Genom- und DNA-Sequenzierung
Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung
24 Aufreinigungen
PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit CD-Indizes
Trockeneis
Bibliotheksgenerierung
Das Produkt enthält die Module A39122024, A38586024, A43190024
DNA
HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq oder iSeq, NextSeq 550, NovaSeq 6000
Fragmentbibliothek
Collibri™
24 Präp.
Alle
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Collibri™ PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems > PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit CD-Indizes, 24 Präp.