Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Die Invitrogen Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome einschließlich FFPE-Proben geeignet.
Marke:  Invitrogen™ A43612024
959.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21975" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.13750kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16524331
  • 1036.00 CHF / 24 Reaktionen
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit bietet höheres Vertrauen in SNP- und INDEL-Aufrufe, da anspruchsvolle genomische Regionen mit einem breiten Spektrum von Zugaben (1 ng bis 1 μg) physisch gescherter doppelsträngiger DNA, cfDNA oder Amplikonen (≤ 300 bp) beliebiger Arten besser erfasst werden. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 500 ng DNA erhältlich.
Das Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit bietet höheres Vertrauen in SNP- und INDEL-Aufrufe, da anspruchsvolle genomische Regionen mit einem breiten Spektrum von Zugaben (1 ng bis 1 µg) physisch gescherter doppelsträngiger DNA, cfDNA oder Amplikonen (≤ 300 bp) beliebiger Arten besser erfasst werden. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 500 ng DNA erhältlich.
Das Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit:
• enthält alle erforderlichen Komponenten in einem einzigen Kit* für schnelle Verwendung
• verwendet Miniaturisierungs-Flüssigkeitshandler zur Kostensenkung
• bietet prozessinterne visuelle Rückmeldung für eine einfachere Handhabung
•ist für die konventionelle Automatisierung zur Erhöhung des Durchsatzes geeignet
* Das Kit besteht aus enzymatischer Modifikation, Größenauswahl/Reinigung und indizierten, adapterhaltigen Modulen, mit Ausnahme des Core-Kits, das die Collibri-Kombination mit gewünschten indizierten Adaptern ermöglicht.
Das Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit enthält inerte Farbstoffe, die eine visuelle Rückmeldung über den Fortschritt der Vorbereitung liefern: In jedem Schritt ändert sich nach dem Hinzufügen wichtiger Komponenten die Farbe der Reaktionsgemische. Das Kit erzeugt aus jeder Menge Input-DNA (einschließlich der PCR-freien Version) eine konstant hohe Ausbeute an Bibliotheken, was für die Quantifizierung  und Sequenzierung von Bibliotheken auf Illumina-Instrumenten ausreicht.
Anwendungen
Das Collibri DNA-Bibliothekvorbereitungskit wird für folgende Zwecke empfohlen:
Sequenzierung ganzer Genome
• Resequenzierung
• De-novo-Zusammensetzung
Spezifikation
Spezifikation
• Collibri PS DNA-Bibliothek-Vorbereitungskit, Lagerung bei -20 °C
• Collibri DNA-Bibliothek-Reinigungskit, Lagerung bei 4 °C
• Collibri DNA-UD-Indizes, Lagerung bei -20 °C
Kit
Genom- und DNA-Sequenzierung
Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung
24 Aufreinigungen
PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz C, 49-72)
Trockeneis
Das Produkt enthält die Module A39122024, A43350024, A43190024
DNA
HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq oder iSeq, NextSeq 550, NovaSeq 6000
Fragmentbibliothek
Collibri™
24 Präp.
Bibliotheksgenerierung
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.