Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteDescription
Das Collibri PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit bietet höheres Vertrauen in SNP- und INDEL-Aufrufe, da anspruchsvolle genomische Regionen von Zugaben mit bis zu 500 ng physisch gescherter doppelsträngiger DNA, cfDNA oder Amplikonen (≤ 300 bp) beliebiger Arten besser erfasst werden. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 500 ng DNA erhältlich.
Das Collibri PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit bietet höheres Vertrauen in SNP- und INDEL-Aufrufe, da anspruchsvolle genomische Regionen von Zugaben mit bis zu 500 ng physisch gescherter doppelsträngiger DNA, cfDNA oder Amplikonen (≤ 300 bp) beliebiger Arten besser erfasst werden. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 500 ng DNA erhältlich.
Das Collibri PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit:
• enthält alle erforderlichen Komponenten in einem einzigen Kit* für schnelle Verwendung
• verwendet Miniaturisierungs-Flüssigkeitshandler zur Kostensenkung
• bietet prozessinterne visuelle Rückmeldung für eine einfachere Handhabung
•ist für die konventionelle Automatisierung zur Erhöhung des Durchsatzes geeignet
* Das Kit besteht aus enzymatischer Modifikation, Größenauswahl/Reinigung und indizierten, adapterhaltigen Modulen, mit Ausnahme des Core-Kits, das die Collibri-Kombination mit gewünschten indizierten Adaptern ermöglicht
Das Collibri PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit enthält inerte Farbstoffe, die eine visuelle Rückmeldung über den Fortschritt der Vorbereitung liefern: In jedem Schritt ändert sich nach dem Hinzufügen wichtiger Komponenten die Farbe der Reaktionsgemische. Das Kit erzeugt aus jeder Menge Input-DNA (einschließlich der PCR-freien Version) eine konstant hohe Ausbeute an Bibliotheken, was für die Quantifizierung und Sequenzierung von Bibliotheken auf Illumina-Instrumenten ausreicht.
Anwendungen
Das Collibri PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit wird für folgende Zwecke empfohlen:
• Sequenzierung ganzer Genome
• Resequenzierung
• De-novo-Zusammensetzung
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | • Collibri PCR-freies PS DNA-Bibliothek-Vorbereitungskit, Lagerung bei -20 °C • Collibri DNA-Bibliothekreinigungskit, Lagerung bei 4 °C • Collibri DNA-UD-Indizes, Lagerung bei -20 °C |
| Beschreibung | Das Produkt enthält die Module A39121096, A39123196, A38584096 |
| Format | Kit |
| Probentyp | DNA |
| Sequencing Type | Genom- und DNA-Sequenzierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq or iSeq, NextSeq 550, NextSeq 1000 und 2000, NovaSeq 6000 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung |
| Bibliotheken | Fragmentbibliothek |
| Anzahl Reaktionen | 96 Aufreinigungen |
| Produktlinie | Collibri |
| Show More |