Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Artikelnummer. 16564321 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
24 Aufreinigungen
96 Aufreinigungen
Produkttyp:
Kernkit für die PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitung
PCR-freies PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit CD-Indizes
PCR-freies PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz A, 1-24)
PCR-freies PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz A-D, 1-96)
PCR-freies PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz B, 25-48)
PCR-freies PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz C, 49-72)
PCR-freies PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz D, 73-96)
Packungsgröße:
24 Reaktionen
24 Stück
96 Reaktionen
96 Stück
Artikelnummer. 16564321
Marke: Invitrogen™ A43608024
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Invitrogen Collibri PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome einschließlich FFPE-Proben geeignet.
Das Collibri PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit bietet höheres Vertrauen in SNP- und INDEL-Aufrufe, da anspruchsvolle genomische Regionen von Zugaben mit bis zu 500 ng physisch gescherter doppelsträngiger DNA, cfDNA oder Amplikonen (≤ 300 bp) beliebiger Arten besser erfasst werden. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 500 ng DNA erhältlich.
Das Collibri PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit bietet höheres Vertrauen in SNP- und INDEL-Aufrufe, da anspruchsvolle genomische Regionen von Zugaben mit bis zu 500 ng physisch gescherter doppelsträngiger DNA, cfDNA oder Amplikonen (≤ 300 bp) beliebiger Arten besser erfasst werden. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 500 ng DNA erhältlich.
Das Collibri PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit:
• enthält alle erforderlichen Komponenten in einem einzigen Kit* für schnelle Verwendung
• verwendet Miniaturisierungs-Flüssigkeitshandler zur Kostensenkung
• bietet prozessinterne visuelle Rückmeldung für eine einfachere Handhabung
•ist für die konventionelle Automatisierung zur Erhöhung des Durchsatzes geeignet
* Das Kit besteht aus enzymatischer Modifikation, Größenauswahl/Reinigung und indizierten, adapterhaltigen Modulen, mit Ausnahme des Core-Kits, das die Collibri-Kombination mit gewünschten indizierten Adaptern ermöglicht
Das Collibri PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit enthält inerte Farbstoffe, die eine visuelle Rückmeldung über den Fortschritt der Vorbereitung liefern: In jedem Schritt ändert sich nach dem Hinzufügen wichtiger Komponenten die Farbe der Reaktionsgemische. Das Kit erzeugt aus jeder Menge Input-DNA (einschließlich der PCR-freien Version) eine konstant hohe Ausbeute an Bibliotheken, was für die Quantifizierung und Sequenzierung von Bibliotheken auf Illumina-Instrumenten ausreicht.
Anwendungen
Das Collibri PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit wird für folgende Zwecke empfohlen:
Sequenzierung ganzer Genome
• Resequenzierung
• De-novo-Zusammensetzung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Collibri PCR-freies PS DNA-Bibliothek-Vorbereitungskit, Lagerung bei -20 °C
• Collibri DNA-Bibliothekreinigungskit, Lagerung bei 4 °C
• Collibri DNA-UD-Indizes, Lagerung bei -20 °C
Beschreibung Das Produkt enthält die Module A38576024, A43348024, A43190024
Format Kit
Probentyp DNA
Sequencing Type Genom- und DNA-Sequenzierung
Zur Verwendung mit (Geräte) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq or iSeq, NextSeq 550, NextSeq 1000 und 2000, NovaSeq 6000
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung
Bibliotheken Fragmentbibliothek
Anzahl Reaktionen 24 Aufreinigungen
Produktlinie Collibri
Produkttyp PCR-freies PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz B, 25-48)
Menge 24 Präp.
Versandbedingung Trockeneis
Spezies Alle
Arbeitsablaufschritt Bibliotheksgenerierung