Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems Artikelnummer.: 16524311
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Artikelnummer. 16524311 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
96 Aufreinigungen, PCR-freies PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit CD-Indizes, 96 Reaktionen
Click to view available options
N.º de reacciones:
24 Aufreinigungen
96 Aufreinigungen
Tipo de producto:
Kernkit für die PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitung
PCR-freies PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit CD-Indizes
PCR-freies PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz A, 1-24)
PCR-freies PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz A-D, 1-96)
PCR-freies PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz B, 25-48)
PCR-freies PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz C, 49-72)
PCR-freies PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz D, 73-96)
Packungsgröße:
24 Reaktionen
24 Stück
96 Reaktionen
96 Stück
Artikelnummer. 16524311
Marke: Invitrogen™ A38610096
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Invitrogen Collibri PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome einschließlich FFPE-Proben geeignet.
Das Collibri PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit bietet höheres Vertrauen in SNP- und INDEL-Aufrufe, da anspruchsvolle genomische Regionen von Zugaben mit bis zu 500 ng physisch gescherter doppelsträngiger DNA, cfDNA oder Amplikonen (≤ 300 bp) beliebiger Arten besser erfasst werden. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 500 ng DNA erhältlich.
Das Collibri PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit bietet höheres Vertrauen in SNP- und INDEL-Aufrufe, da anspruchsvolle genomische Regionen von Zugaben mit bis zu 500 ng physisch gescherter doppelsträngiger DNA, cfDNA oder Amplikonen (≤ 300 bp) beliebiger Arten besser erfasst werden. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 500 ng DNA erhältlich.
Das Collibri PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit:
• enthält alle erforderlichen Komponenten in einem einzigen Kit* für schnelle Verwendung
• verwendet Miniaturisierungs-Flüssigkeitshandler zur Kostensenkung
• bietet prozessinterne visuelle Rückmeldung für eine einfachere Handhabung
•ist für die konventionelle Automatisierung zur Erhöhung des Durchsatzes geeignet
* Das Kit besteht aus enzymatischer Modifikation, Größenauswahl/Reinigung und indizierten, adapterhaltigen Modulen, mit Ausnahme des Core-Kits, das die Collibri-Kombination mit gewünschten indizierten Adaptern ermöglicht
Das Collibri PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit enthält inerte Farbstoffe, die eine visuelle Rückmeldung über den Fortschritt der Vorbereitung liefern: In jedem Schritt ändert sich nach dem Hinzufügen wichtiger Komponenten die Farbe der Reaktionsgemische. Das Kit erzeugt aus jeder Menge Input-DNA (einschließlich der PCR-freien Version) eine konstant hohe Ausbeute an Bibliotheken, was für die Quantifizierung und Sequenzierung von Bibliotheken auf Illumina-Instrumenten ausreicht.
Anwendungen
Das Collibri PCR-freie PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit wird für folgende Zwecke empfohlen:
Sequenzierung ganzer Genome
• Resequenzierung
• De-novo-Zusammensetzung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenido y almacenamiento • Collibri PCR-freies Bibliothekvorbereitungskit für PS DNA, bei –20 °C lagern
• Collibri DNA-Bibliothekreinigungskit, bei 4 °C lagern
• Collibri DNA-CD-Indizes, bei –20 °C lagern
Descripción Das Produkt enthält die Module A39121096, A39123096, A38584096
Formato Kit
Tipo de muestra DNA
Sequencing Type Genom- und DNA-Sequenzierung
Para utilizar con (equipo) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq oder iSeq, NextSeq 550, NovaSeq 6000
Para utilizar con (aplicación) Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung
Bibliotecas Fragmentbibliothek
N.º de reacciones 96 Aufreinigungen
Línea de productos Collibri™
Tipo de producto PCR-freies PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit CD-Indizes
Cantidad 96 Präp.
Condiciones de envío Trockeneis
Especie Alle
Paso del flujo de trabajo Bibliotheksgenerierung
Name des Produkts
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems >