Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Artikelnummer. 16594311
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
24 Aufreinigungen
96 Aufreinigungen
Produkttyp:
Kernkit für die PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitung
PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit CD-Indizes
PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz A, 1-24)
PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz A-D, 1-96)
PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz B, 25-48)
PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz C, 49-72)
PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz D, 73-96)
Packungsgröße:
24 Reaktionen
24 Stück
96 Reaktionen
96 Stück
Artikelnummer. 16594311
Marke: Invitrogen™ A43602024
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Invitrogen Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome geeignet.
Das Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wurde für die schnelle und bequeme Vorbereitung aus Zugaben (ab 100 ng) entwickelt, die mit intakter genomischer DNA oder bereits vorbereiteten Amplikonen ( > 300 bp) beliebiger Arten beginnen. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-freien Arbeitsablauf etwa zwei Stunden. Bei Bedarf kann der Collibri Library Amplification Master Mix mit Primern separat erworben werden. Oder sehen Sie sich das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit an, das für die schnelle und bequeme Vorbereitung von Bibliotheken mit PCR aus einem breiten Spektrum von Zugaben (1 bis 500 ng) entwickelt wurde.
Das Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wurde für die schnelle und bequeme Vorbereitung aus Zugaben (ab 100 ng) entwickelt, die mit intakter genomischer DNA oder bereits vorbereiteten Amplikonen (> 300 bp) beliebiger Arten beginnen. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-freien Arbeitsablauf etwa zwei Stunden. Bei Bedarf kann der Collibri Library Amplification Master Mix mit Primern separat erworben werden. Oder sehen Sie sich das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit an, das für die schnelle und bequeme Vorbereitung von Bibliotheken mit PCR aus einem breiten Spektrum von Zugaben (1 – 500 ng) entwickelt wurde.
Das Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit:
• enthält alle erforderlichen Komponenten in einem einzigen Kit* für schnelle Verwendung
• verwendet Miniaturisierungs-Flüssigkeitshandler zur Kostensenkung
• bietet prozessinterne visuelle Rückmeldung für eine einfachere Handhabung
•ist für die konventionelle Automatisierung zur Erhöhung des Durchsatzes geeignet
* Das Kit besteht aus enzymatischer Modifikation, Größenauswahl/Reinigung und indizierten, adapterhaltigen Modulen, mit Ausnahme des Core-Kits, das die Collibri-Kombination mit gewünschten indizierten Adaptern ermöglicht
Das Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit enthält inerte Farbstoffe, die eine visuelle Rückmeldung über den Fortschritt der Vorbereitung liefern: In jedem Schritt ändert sich nach dem Hinzufügen wichtiger Komponenten die Farbe der Reaktionsgemische. Darüber hinaus erzeugt das enzymatische Schermodul (ES) des Kits eine konstant hohe Ausbeute an Bibliotheken, die für die Quantifizierung  und Sequenzierung von Bibliotheken und Mehrfachläufe auf Illumina-Instrumenten ausreicht.
Anwendungen
Das Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wird für folgende Zwecke empfohlen:
Sequenzierung ganzer Genome
• Resequenzierung
• De-novo-Zusammensetzung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Collibri PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit, Lagerung bei -20 °C
• Collibri DNA-Bibliothekreinigungskit, Lagerung bei 4 °C
• Collibri DNA-UD-Indizes, Lagerung bei -20 °C
Beschreibung Das Produkt enthält die Module A38575024, A43348024, A43190024
Format Kit
Probentyp DNA
Sequencing Type Genom- und DNA-Sequenzierung
Zur Verwendung mit (Geräte) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq or iSeq, NextSeq 550, NextSeq 1000 und 2000, NovaSeq 6000
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung
Bibliotheken Fragmentbibliothek
Anzahl Reaktionen 24 Aufreinigungen
Produktlinie Collibri
Produkttyp PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz B, 25-48)
Menge 24 Präp.
Versandbedingung Trockeneis
Spezies Alle
Arbeitsablaufschritt Bibliotheksgenerierung