Learn More
Invitrogen™ Collibri™ ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Die Invitrogen Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome geeignet.
Marke: Invitrogen™ A38607196
Beschreibung
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wurde für die schnelle und bequeme Vorbereitung aus einem breiten Spektrum von Zugaben (1 bis 500 ng) entwickelt, die mit intakter genomischer DNA oder bereits vorbereiteten Amplikonen ( > 300 bp) beliebiger Arten beginnen. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 100 ng DNA erhältlich.
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wurde für die schnelle und bequeme Vorbereitung aus einem breiten Spektrum von Zugaben (1 – 500 ng) entwickelt, die mit intakter genomischer DNA oder bereits vorbereiteten Amplikonen (> 300 bp) beliebiger Arten beginnen. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 100 ng DNA erhältlich.
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit:
• enthält alle erforderlichen Komponenten in einem einzigen Kit* für schnelle Verwendung
• verwendet Miniaturisierungs-Flüssigkeitshandler zur Kostensenkung
• bietet prozessinterne visuelle Rückmeldung für eine einfachere Handhabung
• ist für die konventionelle Automatisierung zur Erhöhung des Durchsatzes geeignet
* Das Kit besteht aus enzymatischer Modifikation, Größenauswahl/Reinigung und indizierten, adapterhaltigen Modulen, mit Ausnahme des Core-Kits, das die Collibri-Kombination mit gewünschten indizierten Adaptern ermöglicht.
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit enthält Inertfarbstoffe, die eine visuelle Rückmeldung über den Fortschritt der Vorbereitung liefern: In jedem Schritt ändert sich nach dem Hinzufügen wichtiger Komponenten die Farbe der Reaktionsgemische. Darüber hinaus erzeugt das enzymatische Scheren (ES)-Modul des Kits aus jeder Menge von Input-DNA (einschließlich der PCR-freien Version) eine konstant hohe Ausbeute an Bibliotheken, was für die Quantifizierung der Bibliotheken vor der Sequenzierung und für Mehrfachläufe auf Illumina-Instrumenten ausreicht.
Anwendungen
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wird für folgende Zwecke empfohlen:
• Sequenzierung ganzer Genome
• Resequenzierung
• De-novo-Zusammensetzung
Spezifikation
• Collibri Bibliothekvorbereitungskit für ES DNA, bei -20 °C lagern • Collibri Bibliothekreinigungskit für DNA, bei 4 °C lagern • Collibri DNA UD Indizes, bei -20 °C lagern |
|
Kit | |
Genom- und DNA-Sequenzierung | |
Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung | |
Fragmentbibliothek | |
Collibri™ | |
96 Präp. | |
Alle | |
1–500 ng |
Das Produkt enthält die Module A39097096, A39123196, A38584096 | |
gDNA, cDNA | |
HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq or iSeq, NextSeq 550, NextSeq 1000 und 2000, NovaSeq 6000 | |
A39097096; A39123196; A38584096 | |
96 Aufreinigungen | |
ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz A-D, 1-96) | |
Kühlpackung & Trockeneis | |
Bibliotheksgenerierung |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.