Learn More
Invitrogen™ Collibri™ ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Die Invitrogen Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome geeignet.
Marke:  Invitrogen™ A43606024
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16534321
  • 1224.00 CHF / 24 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• Collibri Bibliothekvorbereitungskit für ES DNA, bei -20 °C lagern
• Collibri Bibliothekreinigungskit für DNA, bei 4 °C lagern
• Collibri DNA UD Indizes, bei -20 °C lagern
Kit
Genom- und DNA-Sequenzierung
Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung
24 Aufreinigungen
ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz C, 49-72)
Trockeneis
Bibliotheksgenerierung
Das Produkt enthält die Module A38579024, A43350024, A43190024
DNA
HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq or iSeq, NextSeq 550, NextSeq 1000 und 2000, NovaSeq 6000
Fragmentbibliothek
Collibri™
24 Präp.
Alle
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Collibri™ ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems > ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz C, 49-72) 24 Präp.