Learn More
Invitrogen™ Collibri™ DNA Library Preparation Kit Modules
Artikelnummer. 17836467 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Proben:
24 Aufreinigungen
96 Aufreinigungen
Produkttyp:
DNA-Archiv-Bereinigungskit
ES-DNA-Bibliotheksvorbereitung
PCR-freie ES-DNA-Bibliothekvorbereitung
PS-DNA-Bibliothekvorbereitung
Packungsgröße:
24 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 17836467
Marke: Invitrogen™ A39121096
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Invitrogen Collibri DNA-Bibliothekvorbereitungs-Kit-Module sind für die kundenspezifische Erstellung von Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS)-Arbeitsabläufen auf Illumina-Systemen konzipiert.
The Invitrogen Collibri DNA Library Preparation Kit Modules are designed for a custom build of next-generation sequencing (NGS) workflow on Illumina systems. The kit supports whole-genome sequencing (WGS) applications and is suitable for all genomes. Modules are available in two sizes: for 24 or 96 samples.
Die Invitrogen Collibri DNA-Bibliothekvorbereitungs-Kit-Module sind für die kundenspezifische Erstellung von Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS)-Arbeitsabläufen auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome geeignet.
Die Collibri DNA-Bibliothekvorbereitungskit-Module unterstützen:
  • Die Notwendigkeit einer enzymatischen Manipulation der DNA zu einem Pool von cDNA-Fragmenten
  • Die Notwendigkeit, die Bibliothek aufzureinigen und nach Größe zu selektieren, um Junk-Sequenzen zu entfernen und eine Probe aufzureinigen
  • Die Zugabe von indizierten Adaptern, um die Sequenzierung der vorbereiteten Bibliothek auf Illumina-Geräten zu ermöglichen
Das enzymatische Modul des Kits erzeugt eine konstant hohe Ausbeute einer Bibliothek, die für die Quantifizierung der Bibliothek, die Sequenzierung und mehrere Läufe auf Illumina-Geräten ausreichend ist.
Enzymatische Scherungs-(es)-Module
  • Die Collibri ES-DNA-Bibliotheksvorbereitungs-Kit-Module sind für eine schnelle und praktische Bibliotheksvorbereitung aus einem breiten Spektrum von Inputs (1 bis 500 ng) ausgelegt und starten mit intakter genomischer DNA oder bereits vorbereiteten Amplikons (> 300 bp) einer beliebigen Spezies. Das gesamte Protokoll für die Bibliothekvorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden.
  • Das Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wurde für die schnelle und praktische Vorbereitung aus Zugaben (ab 100 ng) entwickelt, die mit intakter genomischer DNA oder bereits vorbereiteten Amplikonen (> 300 bp) beliebiger Arten beginnen. Das gesamte Protokoll für die Bibliothekvorbereitung dauert für den PCR-freien Arbeitsablauf etwa zwei Stunden.
Physikalische Schering (PS)-Module
  • Die Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit-Module bieten die Bibliotheksvorbereitung eines breiten Spektrums von Zugaben (1 ng bis 1 μg) physisch gescherter doppelsträngiger DNA, cfDNA oder Amplikonen (≤ 300 bp) beliebiger Arten. Das gesamte Protokoll für die Bibliothekvorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 500 ng DNA erhältlich.
  • Die Collibri PCR-freien PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit-Module bieten eine Bibliotheksvorbereitung aus Zugaben bis zu 500 ng physisch gescherter doppelsträngiger DNA, cfDNA oder Amplikonen (≤ 300 bp) beliebiger Arten. Das gesamte Protokoll für die Bibliothekvorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 500 ng DNA erhältlich.
Bei Bedarf kann der Collibri Library Amplification Master Mix mit Primern gesondert erworben werden. Oder wählen Sie das Collibri es- oder PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit-Modul aus, wobei die im Kit enthaltenen Ecome enthalten sind.
Das Collibri DNA-Bibliotheksaufreinigungskit enthält außergewöhnliche Beads, die für die Arbeit mit DNA-Proben optimiert sind. Daher eignet sich das DNA-Bibliotheksvorbereitungskit am besten für die Verwendung dieser Aufreinigungsmodule, und es wird nicht empfohlen, es durch ein normales Bead zu ersetzen.
Collibri DNA-indizierte Adapter enthalten die qualitativ hochwertigsten Kombinatorial Dual (CD) oder Unique Dual (UD). Für den höheren Durchsatz verwenden Sie UD und CD zusammen, um bis zu 192 Präparate pro Lauf zu unterstützen. Um Überlappungen von Sequenzen zu vermeiden, werden verschiedene Modulgrößen mit dem gleichen Typ indizierter Adapter (nur CDs oder UDS) zusammengefasst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern.
Beschreibung Fragmentation, End Repair/A-tailing step, Ligation, PCR
Format Kit
Sequencing Type Genom- und DNA-Sequenzierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA Sequencing; Whole-Genome Sequencing, Amplicon Sequencing
Anzahl Proben 96 Aufreinigungen
Produktlinie Collibri
Produkttyp PCR-freie ES-DNA-Bibliothekvorbereitung
Menge 96 preps