Learn More
SCAT Sammler für HPLC
Artikelnummer. 15154609 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
2-in-1 Sammler
2-in-1-Kollektor
3-in-1 Sammler
3-in-1-Kollektor
8-in-1-Kollektor
Innendurchmesser (metrisch):
5.0 to 11.5 mm
6.4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
Artikelnummer. 15154609
Marke: SCAT 160128
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sammeln Sie mehrere Schläuche in einen einzigen Anschluss - mit dem richtigen Sammler kein Problem! Der Schlauchanschluss ist der flexibelste Anschluss des SCAT Systems.
Für einen zuverlässigen und sauberen Anschluss von Schläuchen und Kapillaren zum Sammeln von Flüssigkeiten. SCAT Kollektoren sind in Ausführungen mit bis zu 8 Anschlussoptionen erhältlich. Die Anschlüsse befinden sich entweder seitlich oder vertikal, so dass die Schläuche einfach angeschlossen werden können. Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern von 2,3 bis 11,5 mm können angeschlossen werden. Die Verbindungsstücke bestehen aus chemisch beständigem PTFE-, PFA- oder PP-Material.
Bestellinformation
dimForUseWith
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 5.0 to 11.5 mm
Material PTFE
Zur Verwendung mit Schlauchanschluss
Form Vertical
Enthält Anschlussstücke für 3 x 5,0 bis 11,5 mm Innendurchmesser
Farbe Weiß
Produkttyp 3-in-1 Sammler