Learn More
CD11c Mouse anti-Human , PE-CF594, Clone: BU15 (also known as BU-15; Bu-15), BD Biosciences™
Codice prodotto. 17227644 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17227644 0.1 mg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17227644 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 566836
 Articolo soggetto a restrizioni
Verfügbar ab: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mouse Monoclonal Antibody
CD11c Monoclonal antibody specifically detects CD11c in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CD11c
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone BU15 (also known as BU-15; Bu-15)
Coniugato PE-CF594
Formulazione Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Alias gene ITGAX; integrin alpha X; CD11C; p150 95 integrin alpha chain; SLEB6
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human Synovial Fluid Dendritic Cells
Quantità 0.1 mg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Human
Content And Storage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ PE-CF594 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free PE-CF594 were removed.
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.