missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Collagen XI alpha 2 Antibody (473), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-43728
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Collagen XI alpha 2 Monoclonal specifically detects Collagen XI alpha 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| Collagen XI alpha 2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with No Preservative | |
| COL11A2 | |
| Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human COL11A2. The exact sequence is proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 473 | |
| Western Blot 1:1000-1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000 | |
| collagen alpha-2(XI) chain, collagen, type XI, alpha 2, DFNA13, DFNB53, HKE5, PARP, pro-a2 chain of collagen type XI, STL3 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| 1302 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur