missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Collagen III alpha 1/COL3A1 Antibody (1E7-D7/Col3), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-05119MFV500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Collagen III alpha 1/COL3A1 Monoclonal antibody specifically detects Collagen III alpha 1/COL3A1 in Human, Mouse, Rat, Canine, Kangaroo, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Spezifikation
| Collagen III alpha 1/COL3A1 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine, Kangaroo | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| 1E7-D7/Col3 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen | |
| alpha1 (III) collagen, alpha-1 type III collagen, COL3A1, Collagen 3, collagen alpha-1(III) chain, collagen, fetal, collagen, type III, alpha 1, Collagen-3, Collagen-III, collagenIII, EDS4A, EDSVASC, Ehlers-Danlos syndrome type IV, autosomal dominant, FLJ34534, PMGEDSV | |
| This Collagen III alpha 1/COL3A1 Antibody (1E7-D7/Col3) was developed against acid-digested pepsin soluble human type III collagen | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Extracellular Matrix | |
| 1281 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur