Learn More
Masterflex™ Cole Parmer Luer-Anschluss aus Polypropylen
Beschreibung
Diese Anschlüsse werden gemäß Normen der ISO 594-1 hergestellt, gereinigt, inspiziert und sind vollständig rückverfolgbar. Für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit erfüllen alle Teile enge Maßtoleranzen.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 5/32 in. |
| Verpackungsmenge | 25/Packung |