Learn More
Masterflex™ Cole Parmer Schlauchanschluss-Kit aus Polypropylen
Artikelnummer. 11861080
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
Packungsgröße:
240 PCS
Artikelnummer. 11861080
Marke: Masterflex™ 0636590
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit praktischen Schlauchtüllen-Zubehörkits. Mit den Cole-Parmer™ Schlauchverbindungskits stehen Ihnen jederzeit eine Vielzahl von Schlauchverbindungsarten zur Verfügung. Polypropylenanschlüsse sind autoklavierbar. Mit robustem Kunststoffgehäuse bleiben die Anschlüsse gut organisiert.
Enthält die folgenden Teilenummern und Mengen:
06365-83; 1/16 Zoll ID-Winkelstück, 10/Kit
06365-84; 3/32 Zoll ID-Winkelstück, 10/Kit
06365-85; 1/8 Zoll ID-Winkelstück, 10/Kit
06365-86; 3/32 Zoll ID-T-Stück, 25/Kit
06365-91; 1/16 Zoll ID Gerader Steckverbinder, 25/Kit
06365-92; 1/8 Zoll ID Gerader Steckverbinder, 25/Kit
06365-93; 3/32 Zoll ID Gerader Steckverbinder, 25/Kit
06365-94; 1/16 x 1/8 Zoll ID-Reduzierstück, 20/Kit
06365-95; 1/16 x 3/32 Zoll ID-Reduzierstück, 20/Kit
06365-96; 3/32 x 1/8 Zoll ID-Reduzierstück, 20/Kit
06365-97; 1/16 Zoll ID-T-Stück, 25/Kit
06365-98; 1/8 Zoll ID-T-Stück, 25/Kit
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Verpackungsmenge 240/Packung