Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Viton™ L/S Präzisionspumpenschlauch
Artikelnummer. 11705148
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
24
35
36
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11705148
Marke: Masterflex™ 0640415
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Druck oder Unterdruck. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Hitze, Ozon sowie ultraviolettes (UV-) Licht erfordern.
Diese Schläuche eignen sich für Druck-/Unterdruck-Anwendungen. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche eignen sich hervorragend für Anwendungen, die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Wärme, Ozon und UV-Strahlung erfordern.
  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,19 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Material Norprene (A 60 G)
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,59 in.
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49,8 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15.2┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen, die eine hervorragende Chemikalien-, Hitze-, Ozon-, UV- und Lichtbeständigkeit erfordern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Resistenzeigenschaften Ja
Schlauchgröße 15
Flussrate 1.7 bis 1000 ml/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Farbe Opaque schwarz
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Produkttyp Pumpenschlauch