Learn More
Masterflex™ Masterflex™ E/S™ Mischprobenahmegerät
Programmierbar für den ferngesteuerten Betrieb
Marke: Masterflex™ 07580-00
Additional Details : Gewicht : 10.90000kg
Includes: Masterflex L/S™ Easy-Load™ Pumpenkopf; 23 /8 gal. (9 l) HDPE-Ballonflasche; 12 VDC-Akku; 115 /230 VAC-Stromwandler/Akkuladegerät mit 12 ft. (3.7 m) Kabel, Schnellkupplungen für Einlass- und Auslassanschlüsse und 25 ft. (7.6 m) von L/S 24 peroxidgehärteten Silikonschläuchen und Bedienungsanleitung.
Beschreibung
Der Probenehmer kann Wasser, Schlämme und flüssige Abfälle bis zu 25 ft. (7.6 m) anheben und 300 Probenereignisse protokollieren. Kann in unbeaufsichtigtem Betrieb Proben mit 2 3/8 gal. (9 l) entnehmen. Probengröße, Start-/Stopp- und Standby-Funktionen können so programmiert werden, dass die Probenahme durch Fernsteuerung bis zu 99 Stunden und 99 Minuten verzögert werden kann.
- Sechs voreingestellte Probenahmeprogramme oder fünf Programme für kundenspezifische Anwendungen
- Inline-Sensoren sorgen für Volumengenauigkeit und verhindern Überfüllung; Umkehrflussfunktion zum Ausspülen von Schläuchen
- LCD-Anzeige mit regelbarer Hintergrundbeleuchtung und beleuchtetes Tastenfeld
- Gut sichtbares gelbes Polyethylengehäuse, Probenehmer kann 30 Minuten lang schwimmen, wenn er ins Wasser fällt
- Programmierbarer Betrieb zur Einhaltung der EPA-Anforderungen für die Probenahme
Bestellinformation
Integrierte 12 VDC-Batterie (drei Stunden) oder 115 oder 230 VAC-Betrieb. Abmessungen: 11L x 13 1/2W x 17 1/2 Zoll H (27.9 x 34.3 x 44.5 cm). Gewicht: 10.9 lb. (24 kg)
Compliance
ISO 9001-zertifiziert. Netzteil mit UL-, cUL- und CE-Zulassung; IP56-konform. Erfüllt die EPA-Anforderungen.
Spezifikation
Kombinationsprobenehmer | |
Masterflex L/S™ Easy-Load™ Pumpenkopf, 9 l-Ballonflasche aus HDPE, Akku mit 12 V DC, Stromrichter/Ladegerät für 115/230 V AC mit 12 ft. langem Kabel, Schnellkupplungsanschlüsse für Verbindungsstücke am Einlass und Auslass | |
304.3 oz. | |
Gelb | |
24 lbs. | |
11 x 13.5 x 17.5 Zoll (27.9 x 34.3 x 44.5 cm) | |
44.5 cm | |
27.9 cm | |
34.3 cm |
Polyethylen | |
Silikon | |
9000 ml | |
ISO 9001:2000, CE, Schutzart IP54, UL, cUL, EPA | |
10.9 kg | |
17.5 Zoll | |
11 Zoll | |
13.5 Zoll |