Learn More
Virkon™ Cold Liquid Sterilization
Artikelnummer. 15196603
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
12/Packung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
15196603 12/Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15196603 Lieferant Virkon™ Lieferanten-Nr. 332003
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Top level disinfectant of invasive medical devices and instruments
  • Invasive medical equipment sterilant
  • Ideal for fibre optic instruments and probes
  • The best top level disinfectant of invasive medical devices and instruments such as: fibre optical instruments; surgical probes, etc.
Spezifikation
Produkttyp Cold Liquid Sterilization
Color-coded No
Form Powder
Scent Regular Scent
Sterilität Sterile
Menge 12/Packung
Gewicht (metrisch) 162 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perasafe Sterilant / Disinfectant 16.2g Sachet
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische Typ E & F
Gefahrenhinweis
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P235-Kühl halten.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P420-Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium carbonate,compound with hydrogen peroxide, citricacid, sodium carbonate