Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 2500 LED-Kaltlichtquelle
Artikelnummer. 13450260 Alle ansehen Schott Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Glühlampentyp:
Mehrere LEDs
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Glühlampentyp Packungsgröße
13450260 Mehrere LEDs 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13450260 Lieferant SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Lieferanten-Nr. 250400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 CHF
    1206.57 CHF / 1 Stück
    Sparen 173.43 CHF
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die KL 2500 LED ist der Leistungsführer bei fortschrittlichen Kaltlichtquellen mit einem LED-Lichtmotor. Mit der höchsten Lichtleistung und einer Vielzahl von Sonderfunktionen ist sie ideal für Kunden mit speziellen Anforderungen.
  • 1100 lm Lichtstrom
  • Patentierter Motor mit weißem Licht
  • Schlankes ergonomisches Design
  • Kontinuierliches Dimmen von 0 bis 100 %
  • Extra-feine Dimmoption, in Schritten von bis zu 0,1 %
  • SUSB-Konnektivität
  • Filterobjektträger mit zwei Positionen
  • Geräuscharmer Lüfter
  • Stromversorgung mit großer Reichweite
  • Ein länderspezifisches Netzkabel muss separat bestellt werden
Spezifikation
Typ Kaltlichtquelle aus Glasfaser
Glühlampentyp Mehrere LEDs
Zertifizierung/Konformität CE
Abmessungen (L x B x H) 114 x 231 x 137 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stereomikroskopie-Beleuchtung
Zur Verwendung mit (Geräte) Zubehör der Serie KL (flexible Lichtleiter, Schwanenhals, Ringlichter, Lichtlinien usw.)
Frequenz 47/63 Hz
Höhe (angloamerikanisch) 5.4 in.
Höhe (metrisch) 137 mm
Enthält Stromversorgung
Lebensdauer der Lampe 50.000 Stunden
Länge (angloamerikanisch) 4.5 in.
Länge (metrisch) 114 mm
Beleuchtungsart LED
Bereich (Lux) 1100 Lm
Spannung 90/264 V
Breite (angloamerikanisch) 9.1 in.
Breite (metrisch) 231 mm