Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colchicin, 97 %
Artikelnummer. p-3736030 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10185230
Marke: Thermo Scientific Chemicals undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Colchicin, 7alphah-colchicin (CAS-Nr. 64-86-8) ist eine Formulierung in Laborgüte des entzündungshemmenden Pflanzenalkaloid-Wirkstoffs.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Colchicin (7alphah-colchicin) ist ein Alkaloid, das in Colchicum autumnale vorkommt und nachweislich gegen Gicht wirkende und entzündungshemmende Eigenschaften aufweist.
  • Colchicin bindet Tubulin und verhindert die Migration von Immunzellen, was Entzündungen reduziert.
Anwendungen
  • Colchicin ist ein antimitotisches Mittel, das bei der Untersuchung der Zellproliferation und -migration eingesetzt werden kann
  • Für In-vivo- und In-vitro-Forschungsanwendungen
  • Nur für Forschungszwecke, nicht zur Behandlung von Krankheiten vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-86-8
Summenformel C22H25NO6
Molekulargewicht (g/mol) 399.44
MDL-Nummer MFCD00078484,MFCD00078484
InChI-Schlüssel IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Synonym colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
PubChem CID 45038708
IUPAC-Name 2,2,2-Trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-Trimethoxy-9-oxo-10-(Trideuteriomethoxy)-6,7-Dihydro-5H-Benzo[a]Heptalen-7-yl]acetamid
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Colchicine
Schmelzpunkt 150.0°C to 160.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. on anhydrous and solvent-free substance (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Beilstein 14,IV,946
Merck Index 15,2455
Spezifische Drehung − 250.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 45g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in petroleum ether,1g/220mL ether,1g/100mL benzene
Formelmasse 399.44
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Colchicine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.