Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colcemid, ≥98 %
Beschreibung
Microtubule modulator that depolymerizes microtubules and inactivates spindle fiber formation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50 mg |
| Beschreibung | Blassgelb |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrotubuli-Modulator, der Mikrotubuli depolymerisiert und die Spindelfaserbildung inaktiviert |
| Formelmasse | 371.43 |
| Empfindlichkeit | Luft- und lichtempfindlich |
| Schmelzpunkt | 186°C |
| Löslichkeit | Soluble in 10mg/ml chloroform. Also soluble in ethanol |
| Form | Pulver |
| Assay | 98+% |