missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ COL7A1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA5122079

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17773474

  • 479.00 CHF / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes the alpha chain of type VII collagen. The type VII collagen fibril, composed of three identical alpha collagen chains, is restricted to the basement zone beneath stratified squamous epithelia. It functions as an anchoring fibril between the external epithelia and the underlying stroma. Mutations in this gene are associated with all forms of dystrophic epidermolysis bullosa. In the absence of mutations, however, an acquired form of this disease can result from an autoimmune response made to type VII collagen. [provided by RefSeq, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

COL7A1
Polyclonal
Unconjugated
COL7A1
alpha-1 type VII collagen; AW209154; COL7A1; collagen alpha-1(VII) chain; collagen type VII alpha 1; collagen type VII alpha 1 chain; collagen vii; collagen VII, alpha-1 polypeptide; collagen, type VII, alpha 1; EBD1; EBDCT; EBR1; HGNC:2214; LC collagen; long chain collagen; long-chain collagen; NDNC8; procollagen, type VII, alpha 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
100523209, 1294
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
Q02388
COL7A1
Pro190-Asp472 (Accession Q02388), with N-terminal His Tag.
100 μL
Primary
Human, Pig
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt