Learn More
COL4A3 Antibody (COL4A3/9395R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
347.00 CHF - 621.00 CHF
Spezifikation
Antigen COL4A3
Klon COL4A3/9395R
Konzentration 0.2 mg/ml
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30292441
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Novus Biologicals
NBP3-44590-100ug
100 μg
621.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30302619
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Novus Biologicals
NBP3-44590-20ug
20 μg
347.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
COL4A3 Monoclonal antibody specifically detects COL4A3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
COL4A3
0.2 mg/ml
Monoclonal
Purified
RUO
10 mM PBS with 0.05% BSA
1285
IgG κ
Protein A or G purified
COL4A3/9395R
Immunohistochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
ATS2, ATS3, collagen alpha-3(IV) chain, collagen IV, alpha-3 polypeptide, collagen, type IV, alpha 3 (Goodpasture antigen), tumstatin
Recombinant fragment (around aa1400-1670) of human COL4A3 protein (Uniprot: P02462, P08572, P29400, P53420). Exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4⪚C.