Learn More
Sampling Systems™ Probenehmer für kohäsive Substanzen
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl 316L
- Einzelpunkt-Typ
- Zum Einschieben des Pulvers in den Probenehmer durch Drehen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenehmer |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Länge (metrisch) | 1000 mm |