missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ COG1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Human overexpression lysate
Marke: Abnova™ H00009382-T01.100uL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
Spezifikation
Western Blot | |
COG1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 109kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-COG1 antibody (Mfr. No. H00009382-B01) by Western Blot. | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
293T | |
NM_018714 | |
pCMV-COG1 full-length | |
100 μL | |
Human |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 100UL COG1 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Mercaptoethanol