Learn More
Cofilin 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen Cofilin 2
Konzentration 0.15 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839193
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11848-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829193
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11848-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cofilin is a widely distributed intracellular actin-modulating protein that binds and depolymerizes filamentous F-actin and inhibits the polymerization of monomeric G-actin in a pH-dependent manner. It is involved in the translocation of actin-cofilin complex from cytoplasm to nucleus.
Spezifikation
Spezifikation
Cofilin 2
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P45591, Q9Y281
1073, 12632, 366624
Cofilin 2 Fusion Protein Ag2408
Primary
-20°C
CFL2
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CFL2, Cofilin 2, cofilin 2 (muscle), Cofilin, muscle isoform, NEM7
Cfl2
IgG
Antigen Affinity Chromatography