Learn More
Velp Scientifica™ Coex Kaltextraktor
Führt eine schnelle Fettextraktion direkt in denselben Glastiegeln durch, die von der FIWE-Serie für die Analyse von Rohfasern verwendet werden. Die Velp Scientifica™ COEX-Kaltextraktoren können einzelne oder mehrere Proben gleichzeitig verarbeiten.
4570.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Kaltextraktor |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohfaseranalyse |
Menge | Je 1 |
Höhe (metrisch) | 300 mm |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15126026
|
Velp Scientifica™
F30520204 |
230 V, 50 Hz |
4570.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15111296
|
Velp Scientifica™
F30530204 |
230 V, 60 Hz |
4570.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kein Verlust – reduzierte Probe verbleibt zur Analyse im selben Tiegel
- Sofortige Rohfaserextraktion nach Fettextraktion
- Fetthaltige Komponenten werden für eine einfache Entsorgung gesammelt
- Alle Reagenzien können über denselben Kanal hinzugefügt werden
Spezifikation
Kaltextraktor | |
Rohfaseranalyse | |
300 mm | |
19 kg |
Edelstahl | |
Je 1 | |
730 mm |