Learn More
Thermo Scientific Chemicals Coenzym Q10, 98 %
Artikelnummer. 15585276 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15585276 5 g 5 Gramm
15575276 1 g 1 Gramm
15595276 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15585276 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 457950050
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 303-98-0 | C59H90O4 | 863.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 303-98-0
Summenformel C59H90O4
Molekulargewicht (g/mol) 863.37
MDL-Nummer MFCD00042919
InChI-Schlüssel ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
Synonym coenzyme q10, ubidecarenone, ubiquinone 50, coq10, ubiquinone-10, neuquinon, ubiquinone, justquinon, neuquinone, emitolon
PubChem CID 5281915
ChEBI CHEBI:46245
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C)=C(C)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coenzyme Q10
Schmelzpunkt 49.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and ethanol
IUPAC-Name 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaen-1-yl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
Formelmasse 863.37
Reinheit (%) 98%