Learn More
Coenzym A, Trilithium-Salzdihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15845268 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15845268 100 mg Kunststoffflasche 100 Milligramm
15855268 250 mg Kunststoffflasche 250 Milligramm
15865268 500 mg Kunststoffflasche 500 Milligramm
15895108 1 g Kunststoffflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15845268 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J13785.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 18439-24-2 | C21H33Li3N7O16P3S | 785.329 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18439-24-2
Summenformel C21H33Li3N7O16P3S
Molekulargewicht (g/mol) 785.329
MDL-Nummer MFCD00075848
InChI-Schlüssel QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Synonym coenzyme a, trilithium salt
PubChem CID 53442190
IUPAC-Name Trilithium; [5-(6-Aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl]-Wasserstoffphosphat
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coenzyme A trilithium salt dihydrate
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 mg
Formelmasse 821.36
Physikalische Form Kristallpulver